PHR1456
Bis(2 ethylhexyl)maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) maleate
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1075203
Famille d'API
bis(2-ethylhexyl) maleate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 2x1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Clé InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup