1055002
USP
Acide benzoique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Description
API family: benfluorex
Famille d'API
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Conditionnement
pkg of 300 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restriction may apply)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Densité
1.32 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Sodium Benzoate
- Potassium Benzoate
- Benzoic and Salicylic Acids Ointment
- Mandelic Acid
- Benzaldehyde
- Cranberry Fruit Juice
- Ibuprofen Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup