Principaux documents
1.00134
Supelco
Benzoic acid
standard for elemental analysis
Synonyme(s) :
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
5 G
115,00 $
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
115,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-618-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for elemental analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.001 hPa ( 20 °C)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Puissance
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
249 °C/1013 hPa
Pf
121-123 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Densité
1.321 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm and Dudareva, 2015).
  • Pd (II)-catalysed meta-C-H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C-H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
C (Carbon): 68.8
H (Hydrogen):  5.0
O (Oxygen): 26.2
Suitable for determination of C, H, O
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1