1442100
USP
Metronidazole benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
536,00 $
About This Item
536,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metronidazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Clé InChI
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable