1211254
USP
2,3-Dimethylaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Famille d'API
mefenamic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Pf
2.5 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Mefenamic Acid Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup