Principaux documents
SU860065
Supelco
Fiole Headspace, haut biseauté, fond arrondi
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
beveled finish clear glass
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
Volume
5 mL
Raccords
for crimp seal