Principaux documents
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Description
durometer: 45° shore A
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with CTC CombiPAL
Autres remarques
Recommended for: CTC Combi-PAL.