Principaux documents
PHL83542
Schisantherin B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gomisin B, Wuweizi ester B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H34O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.56
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1COc2c1c(c3c(c2)C[C@@H]([C@@]([C@H](c4c3c(c(c(c4)OC)OC)OC)OC(=O)\C(=C/C)\C)(O)C)C)OC
InChI
1S/C28H34O9/c1-9-14(2)27(29)37-26-17-12-18(31-5)22(32-6)25(34-8)21(17)20-16(10-15(3)28(26,4)30)11-19-23(24(20)33-7)36-13-35-19/h9,11-12,15,26,30H,10,13H2,1-8H3/b14-9-/t15-,26-,28-/m0/s1
Clé InChI
BKGUPIVDQHHVMV-RZGKOBFOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable