Principaux documents
O1008
Sigma-Aldrich
Acide oléique
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Acide 9Z-octadécénoïque, acide cis-oléique, Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.46
Beilstein:
1726542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant (Sunflower)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
viscous liquid
Couleur
colorless to very faintly yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
life science and biopharma
lipidomics
Groupe fonctionnel
oleic acid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide oléique (AO), un acide gras non essentiel présent en grande quantité dans l'huile d'olive, appartient à la catégorie des acides gras mono-insaturés (AGMI ou MUFA). Son élimination quantitative de mélanges de triglycérides et de glycérides partiels a été signalée. L'AO est très utilisé comme tensioactif pour stabiliser les nanoparticules magnétiques. Des nanoparticules monodispersées de magnétite (de 7 et 19 nm) revêtues d'AO ont été préparées.
Application
L'acide oléique a été utilisé :
  • pour étudier les effets d'acides gras sur le cancer gastrique.
  • pour induire la formation de gouttelettes lipidiques en culture cellulaire.
  • comme additif dans la préparation d'un fluide magnétorhéologique.
L'acide oléique peut servir à préparer de l'acide 10-hydroxyoctadécanoïque et l'ester méthylique de l'acide 10-hydroxyoctadécanoïque.
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide oléique est connu pour renforcer les fonctions immunitaires et la santé en général. Une supplémentation du régime alimentaire avec cet acide gras contribue à réduire le taux de cholestérol, le risque d'athérogenèse, la pression artérielle et la réponse de l'hôte par rapport aux greffons. Il a été montré que l'acide oléique est bénéfique pour les maladies auto-immunes car il présente une action anti-inflammatoire. Il améliore également l'état des cancers du sein. L'acide oléique produit des effets physiologiques tels que l'activation de la protéine kinase C dans les hépatocytes, le découplage de la phosphorylation oxydative et l'inhibition de l'ATPase stimulée par le 2,4−dinitrophénol. Il est possible d'inverser cette action par ajout d'albumine sérique.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
CD36 mediates palmitate acid-induced metastasis of gastric cancer via AKT/GSK-3?/?-catenin pathway
Pan J, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38 (2019)
Influence of graphite flakes on the strength of magnetorheological fluids at high temperature and its rheology
Thakur MK and Sarkar C
IEEE Transactions on Magnetics, 56(5) (2020)
THE STEREOSPECIFIC CONVERSION OF STEARIC ACID TO OLEIC ACID.
G J SCHROEPFER et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 54-63 (1965-01-01)
Kun Huang et al.
Journal of hepatology, 66(5), 962-977 (2016-12-17)
PARP1 is a key mediator of cellular stress responses and critical in multiple physiological and pathophysiological processes of cells. However, whether it is involved in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) remains elusive. We analysed PARP1 activity in
Oleic acid coating on the monodisperse magnetite nanoparticles.
Zhang L, et al.
Applied Surface Science, 253(5), 2611-2617 (2006)
Articles
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Protocoles
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations