Principaux documents
PHL82519
Dihydrotanshinone I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(-)-Dihydrotanshinone I, 15,16-Dihydrotanshinone I
10 MG
777,00 $
777,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
777,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
777,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@H]1COC(C2=C3C4=C(C=C2)C(C)=CC=C4)=C1C(C3=O)=O
InChI
1S/C18H14O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-7,10H,8H2,1-2H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
HARGZZNYNSYSGJ-JTQLQIEISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Tanshinone extracted from a herb, Salvia miltiorrhiza, commonly used in Chinese traditional medicine. A significant decrease in tumor growth was observed using dihydrotanshinone I and irradiation treatment with mouse xenograft model.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable