Principaux documents
SMB00428
Sigma-Aldrich
Resibufogenin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
14,15-β-epoxy-3-β-hydroxy-5-β-bufa-20,22-dienolide, Bufogenin, RBG, Recibufogenin, Respigon
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@@]3(O[C@@H]3C[C@@H]2C4=COC(C=C4)=O)[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC1
InChI
1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
ATLJNLYIJOCWJE-CWMZOUAVSA-N
Description générale
Resibufogenin is isolated from the skin venom of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) known as Chan su in Traditional Chinese Medicine.
Actions biochimiques/physiologiques
Resibufogenin is a specific sodium/potassium-ATPase protein (Na+/K+-ATPase) inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable