Principaux documents
PHL84255
Rhodojaponin II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Rhodojaponin III 6-acetate
10 MG
764,00 $
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
764,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H34O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.50
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)O[C@H](C[C@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H]([C@@H]1O)CC2)[C@]2([H])[C@@]3(C)O)[C@@]4(O)[C@@]3([H])[C@H]5[C@H](O5)C4(C)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-10(23)28-13-8-21-9-19(4,25)11(16(21)24)6-7-12(21)20(5,26)15-14-17(29-14)18(2,3)22(13,15)27/h11-17,24-27H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
FJISLLRXVSQIES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable