Principaux documents
C8273
Sigma-Aldrich
Cytochalasine D
Cytochalasin D
from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC and HPLC), powder
Synonyme(s) :
Lygosporine A, Zygosporine A
1 MG
269,00 $
5 MG
840,00 $
10 MG
1 440,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
269,00 $
5 MG
840,00 $
10 MG
1 440,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H37NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.62
Beilstein:
1632828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Zygosporium mansonii
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC and HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Description générale
La cytochalasine B est une toxine fongique capable de pénétrer dans les cellules. Elle détruit les microfilaments d'actine et active les voies dépendant de p53 provoquant l'arrêt du cycle cellulaire au niveau de la transition G1-S. La cytochalasine D inhibe la contraction des muscles lisses et le transport du glucose stimulé par l'insuline mais pas son transport en conditions basales.
La cytochalasine D (CytoD) est couramment employée pour inhiber la dynamique de l'actine et étudier son rôle dans les processus cellulaires. Ce petit composé organique d'origine fongique inhibe l'interaction entre l'actine G et la cofiline en se liant à l'actine G. La CytoD inhibe également la liaison de la cofiline à l'actine F et réduit la vitesse de polymérisation et de dépolymérisation de l'actine dans les cellules vivantes.[1]
Application
La cytochalasine D a été utilisée :
  • pour traiter des cellules H9c2 et étudier la relation entre la rigidité cellulaire et le cytosquelette d'actine F[2].
  • comme inhibiteur de l'endocytose médiée par les récepteurs pour traiter des précurseurs d'oligodendrocytes (OPC) et étudier l'effet de l'inhibition de certaines voies d'absorption des vésicules extracellulaires (VE)[3].
  • dans la culture d'embryons in vitro pour activer artificiellement des ovocytes.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibiteur puissant de la polymérisation de l′actine ; rompt les microfilaments d′actine ; active les voies de signalisation dépendant de p53 ; inhibe la contraction des muscles lisses , inhibe le transport du glucose stimulé par l′insuline.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hyperglycemia and hyperlipidemia can induce morphophysiological changes in rat cardiac cell line
Varela R, et al.
Biochemistry and Biophysics Reports (2021)
Advances of xenogeneic ovarian extracellular matrix hydrogels for in vitro follicle development and oocyte maturation
Frances-Herrero E, et al.
Biomaterials advances (2023)
Extracellular vesicle-associated cholesterol supports the regenerative functions of macrophages in the brain
Vanherle S, et al.
Journal of Extracellular Vesicles (2023)
Cytochalasin D acts as an inhibitor of the actin-cofilin interaction
Shoji K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications (2012)
Jennifer S N Verhoekx et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 31(2), 328-334 (2012-09-19)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are expressed in Dupuytren's contracture and play a role in matrix remodeling. We tested the role of tension on contractility and MMP expression in Dupuytren's nodule and cord cells. Cells were subjected to pre-determined loading patterns of
Articles
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Questions
  1. What is the time frame for the effect to take place in the culture media for all three products? How long will the effect last? What is the duration for which the cell can survive or tolerate the effect?
    1 answer
    1. The time frame for the effect to take place in the culture media, the duration of the effect, and the cell's ability to survive or tolerate the effect can be found in the following articles:
      How long does it take for the product to take effect in the culture media?
      J Cell Biol. 1974 May;61(2):481-500. doi: 10.1083/jcb.61.2.481.
      Action of cytochalasin D on cells of established lines. I. Early events
      PMID: 4208074
      How long will the effect last?
      Cell Motil Cytoskeleton. 1989;13(3):127-44. doi: 10.1002/cm.970130302.
      Latrunculins--novel marine macrolides that disrupt microfilament organization and affect cell growth: I. Comparison with cytochalasin D
      PMID: 2776221
      How long can the cell survive/tolerate?
      J Biol Chem. 1999 Feb 12;274(7):4259-65. doi: 10.1074/jbc.274.7.4259.
      Actin stabilization by jasplakinolide enhances apoptosis induced by cytokine deprivation
      PMID: 9933626
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review