Principaux documents
59037
Frittés pour colonne
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Synonyme(s) :
pores de 0,5 μ
10 EA
66,70 $
66,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
66,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
66,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
for Conventional Column Hardware (compression style)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Diamètre
1/8 in.
Épaisseur
0.039 in.
Dimension de pores
0.5 μm
Description générale
Utilisez des frittés ayant des pores de 0,5 μm pour retenir les remplissages préparés à partir de particules de 3 μm, et des frittés de pores de 2 μm pour retenir les remplissages ayant des particules plus grandes.
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.[1]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)
Articles
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.