Documents
59101
Supelco
Colonne vide pour HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
316L stainless steel
D.I. × D.E. × L
4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
Description générale
Chaque kit de colonne vide contient un tube en acier inoxydable 316 à paroi interne soigneusement polie, deux raccords réducteurs externes sans volume mort (raccords internes pour tubes de DI 10 mm) avec écrous et ferrules adaptés aux tubes de DE 1/16 in., ainsi que deux frittés de 2 microns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)