Principaux documents
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® HPLC Columns
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
10 EA
182,00 $
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
182,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns, pkg of 10 ea
Matériaux
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 03411
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
0.50 μm
Description générale
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Les clients ont également consulté
Articles
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.