Principaux documents
BASMF2064
Sigma-Aldrich
Replacement frit for Reference Electrodes
Synonyme(s) :
Reference Electrode Frit
1 EACH
350,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pack of 5 ea
Description générale
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
Informations légales
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. this kit includes 2 pieces in total?
    1 answer
    1. This product contains a total of 5 pieces.
      Helpful?
  2. Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
    1 answer
    1. No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.