Z227331
Frittés pour filtres Supelco®
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 5 ea
Dimension de pores
2.0 μm
Application
Informations légales
Pièce de rechange
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.