This product is optimized to perform best with the recommended 200 µl sample volume. A 1 mL sample would overload the tube, likely impacting the quality of results.
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Synonyme(s) :
polymeric general SPE cartidge tube
209,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
About This Item
209,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Description
detection: MS friendly
Gamme de produits
Supel™
Conditionnement
pk of 30 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
425-500 m2/g
Volume
6 mL
Poids
200 mg (bed)
Taille des particules
40-75 μm (>90%)
Dimension de pores
80-210 Å pore size
Application(s)
PFAS testing
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
-
As per the protocol only 200 ul sample is to be loaded. What if i load 1ml sample