Principaux documents
57064
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
30 EA
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
216,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for ISO 25101
Gamme de produits
Supelclean
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 30 ea
Ampleur du marquage
17% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (17%), end cappée
• Excellente pour le nettoyage, l′extraction et la concentration des polluants de matrices environnementales aqueuses
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Un appareil d'extraction en phase solide (SPE) fonctionne avec des fioles ou des tubes en verre pour le recueil et la concentration des échantillons. Certains sorbants ont besoin d'un volume de désorption supérieur à celui des petites cartouches SPE ; des tubes SPE sont alors utilisés.[1]
Application
Le tube Supelclean ENVI-18 SPE a été utilisé en SPE pour nettoyer des échantillons de sédiments côtiers.[2] Il est également employé pour identifier les produits de dégradation de l'atrazine.[3]
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sandrine Paissé et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 295-305 (2008-09-23)
The bacterial diversity of a chronically oil-polluted retention basin sediment located in the Berre lagoon (Etang-de-Berre, France) was investigated. This study combines chemical and molecular approaches in order to define how the in situ petroleum hydrocarbon contamination level affects the
Na Ta et al.
Journal of hazardous materials, 138(1), 187-194 (2006-07-11)
The present study investigates the degradation of atrazine (2-chloro-4-(ethyl amino)-6-isopropyl amino-s-triazine) in aqueous solution by a developed new method, namely by means of a microwave-assisted electrodeless discharge mercury lamp (MW-EDML). An experimental design was conducted to assess the influence of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE