Principaux documents
CLS430829
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonyme(s) :
tube conique de 50 ml, tubes en polypropylène, tubes à centrifuger, tubes à centrifuger de 50 ml
500 EA
602,00 $
602,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Changer de vue
500 EA
602,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.11
602,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Matériaux
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430829
Paramètres
17000 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. du bouchon
34.7 mm , approx.
Capacité
50 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (CentriStar)
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.