57226
Tube pour SPE Supelclean™ENVI™-Chrom P
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
446,00 $
About This Item
446,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Agence
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
900 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Diamètre
80-160 μm
Dimension de pores
20-300 Å
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses
• Taille des particules: 80-160 μm; sphériques; taille des pores: 110-175 Å; surface spécifique: 900 m2/g
• Forte réticulation, résine neutre, nettoyée, utilisée pour retenir des composés hydrophobes avec quelques fonctionnalités hydrophiles sous des conditions de phase inverse
• Très résistante à des conditions de pH extrêmes
• Parmi les applications les plus courantes : les composés phénoliques et aromatiques de matrices aqueuses
• Utilisée pour l′extraction des principaux polluants phénoliques des matrices aqueuses
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.