57224
Tube pour SPE Supelclean™ENVI™-Chrom P
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
508,00 $
About This Item
508,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 250 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
900 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimension de pores
20-300 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses
• Taille des particules: 80-160 μm; sphériques; taille des pores: 110-175 Å; surface spécifique: 900 m2/g
• Forte réticulation, résine neutre, nettoyée, utilisée pour retenir des composés hydrophobes avec quelques fonctionnalités hydrophiles sous des conditions de phase inverse
• Très résistante à des conditions de pH extrêmes
• Parmi les applications les plus courantes : les composés phénoliques et aromatiques de matrices aqueuses
• Utilisée pour l′extraction des principaux polluants phénoliques des matrices aqueuses
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.