Principaux documents
57146-U
Supelco
Tige de rechange pour vanne de contrôle du débit pour collecteur Visiprep
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 24
Synonyme(s) :
Paquet de 24 vannes à tige pour extracteur sous vide VisiprepDL
24 EA
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
24 EA
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Gamme de produits
Visiprep
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC