57251
Couvercle pour système Visiprep™(vannes de contrôles inclues)
for use with standard, 24-port model
Synonyme(s) :
COUVERCLE 24 POSITIONS AVEC VANNES DE CONTROLE ET JOINT
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with standard, 24-port model
Température de stockage
2-8°C
Application
Note de bas de page
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)