Principaux documents
57063
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
54 EA
308,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
308,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 54 ea
Ampleur du marquage
17% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (17%), end cappée
• Excellente pour le nettoyage, l′extraction et la concentration des polluants de matrices environnementales aqueuses
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhan Zhang et al.
Genes, 10(4) (2019-03-31)
Sugar accumulation is a critical event during grape berry ripening that determines the grape market values. Berry cells are highly dependent on sugar transporters to mediate cross-membrane transport. However, the role of sugar transporters in improving sugar accumulation in berries
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.