Principaux documents
505145
Supelco
Tubes de SPE Supelclean LC-8
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable