Principaux documents
57016
Supelco
Tubes de SPE Supelclean LC-Diol
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
54 EA
362,00 $
362,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
362,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
362,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 54 ea
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
450 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
diol bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable