505361-U
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
LpDNPH S10L Cartridge
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche LpDNPH S10L, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
1 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.