505331
LpDNPH H Series Cartridges
H300, bed wt. 10 g, volume 20 mL
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 10 g
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
20 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling in high concentration environments
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable