54078-U
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
226,00 $
About This Item
226,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
LpDNPH Ozone Scrubbers, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable