20267-U
ORBO™ 32, charbon actif de noix de coco de petite taille (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
Tube de charbon de noix de coco activé
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
W,F,F separators
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 32 Small
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.