28718-U
Tenax® TA / Carboxen® 1018 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Tenax TA/Carbon Thermal Desorption Tube (stainless)
1 770,00 $
About This Item
1 770,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® TA / Carboxen® 1018, glass TD tube, preconditioned, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., Sealed with (Swagelok® End-Fittings), pkg of 10 ea
Matériaux
glass TD tube
Agence
EPA TO-1,IP-1B
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carboxen® 1018 carbon molecular sieve (CMS)
Tenax TA porous polymer
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable