29742-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Tenax® GR
1 420,00 $
About This Item
1 420,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® GR, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Matériaux
stainless steel TD tube
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2
Matrice
Tenax GR graphitized porous polymer
Taille des particules
60/80 mesh
Adéquation
suitable for (extends range of Tenax TA)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable