28282-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Tenax® GR GLASS TD TUBE, 7IN, FOR GERSTE
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Matériaux
glass TD tube
Niveau de qualité
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
Adéquation
suitable for (extends range of Tenax TA)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Autre catégorie plus écologique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable