Principaux documents
10477-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Synonyme(s) :
carbon adsorbent, GCB, 60-80 mesh
50 G
3 310,00 $
3 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
3 310,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
SB.54
3 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Adsorbant Carboxen®, matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Gamme de produits
Carboxen®
Forme
powder
Conditionnement
bottle of 50 g
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~1200 m2/g
Matrice
Carboxen® 1000
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
40-60 mesh
Dimension de pores
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
Densité
~0.50 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les carboxènes constituent un adsorbant de synthèse de haute technologie à base de carbone conçu à partir de précurseurs polymères. Ces particules ne se déforment pas de manière plastique comme les résines et ne génèrent pas de fines comme le charbon actif. Ces matériaux sont expédiés et conservés sous forme sèche. Ces résines dérivatisées sont particulièrement intéressantes pour un grand éventail d'applications de purification, car elles permettent d'éliminer à la fois les impuretés moléculaires de petite taille et celles de grande taille. Elles peuvent être utilisées pour les purifications aussi bien en phase liquide que gazeuse. On peut citer par exemple l'élimination des catalyseurs homogènes présents dans les principes actifs (API), l'élimination des impuretés à haut risque dans les purifications biochimiques telles que les protéines de cellules hôtes mélangées aux mAb, l'élimination des métaux lourds toxiques, la purification des molécules chlorées, ou l'élimination des composés extractibles et relargables. Leurs pores coniques leur procurent de meilleures propriétés thermodynamiques et cinétiques, à la fois en termes d'adsorption et de désorption. Les carboxènes peuvent présenter différents pourcentages relatifs de structures poreuses (micro, méso ou macro), différentes surfaces spécifiques et différents pH de surface.
Application
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons: This study assesses different adsorbents including Carboxen for capturing non-methane hydrocarbons in the air, crucial for environmental monitoring and regulatory compliance (Helmig et al., 2022).
  • Application of Thin-Film Microextraction to Analyze Volatile Metabolites in A549 Cancer Cells: Discusses the application of Carboxen adsorbents in microextraction techniques for analyzing volatile compounds from cancer cells, demonstrating its utility in medical research and diagnostics (Filipiak et al., 2021).
  • Analysis of volatile organic compounds in indoor environments: The study uses Carboxen adsorbents for sampling and analysis of indoor air pollutants through gas chromatography, highlighting its application in improving indoor air quality and health (Veenaas et al., 2020).
  • New approach to resolve the humidity problem in VOC determination in outdoor air samples: This research addresses challenges in using Carboxen adsorbents for environmental VOC sampling, emphasizing improvements in the accuracy of air quality assessments (Maceira et al., 2017).
  • Measurement of breakthrough volumes of volatile chemical warfare agents on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide)-based adsorbent: This paper evaluates the efficiency of Carboxen adsorbents in capturing chemical warfare agents, indicating its potential in security and environmental protection applications (Kanamori-Kataoka et al., 2015).
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Structure sphérique
  • Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
  • Stable jusqu'à 400 °C
  • Grande pureté
  • Facile à conditionner
  • Stable sur toute la gamme de pH
  • Ne crée pas de contrepression
  • Grande stabilité aux chocs osmotiques
  • Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Autres remarques
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : Adsorbants de spécialité à base de carbone.
Informations légales
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Sebastien Allard et al.
Journal of chromatography. A, 1238, 15-21 (2012-04-13)
Trihalomethanes are predominantly formed during disinfection of water via reactions of the oxidant with natural organic matter. Even though chlorinated and brominated trihalomethanes are the most widespread organic contaminants in drinking water, when iodide is present in raw water iodinated
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.