30131-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 35-60 mesh, pkg of 10 ea
Matériaux
stainless steel TD tube
Agence
EPA TO-1,IP-1B
Description
Sealed with (PTFE Endcaps)
Caractéristiques
unconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Tenax TA porous polymer
Taille des particules
35-60 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable