27209-U
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Synonyme(s) :
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
185,00 $
About This Item
185,00 $
Produits recommandés
Matériaux
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Septum, épaisseur × diam.
0.060 in. × 0.458 in.
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Catégories apparentées
Application
Pièce de rechange
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable