MilliporeSigma
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100 volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100 volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
Products
Catégorie de produit
Marque
D.I. (mm)
D.E. (mm)
Volume (ml)
Type de fermeture
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon
Taille de conditionnement
Showing 1-10 of 10