27136
Flacons (vials), bouchon à vis à ouverture centrale phénolique, pré-assemblés
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
200,00 $
About This Item
200,00 $
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Catégories apparentées
Application
Pièce de rechange