27144
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)