24103-U
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonyme(s) :
SPB-608, 30 M 0,25 UM 0,25 MM
905,00 $
About This Item
905,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Paramètres
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques