MilliporeSigma
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Résine d′étanchéité en polyimide
pkg of 5 g
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 3 ea
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
CONDITIONS
column
SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
75 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
helium, 1.2 mL/min. constant
injection
1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
Description
Informations légales
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany