23307-U
Colonne capillaire SPB®-5 pour GC/CPG
L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm
Synonyme(s) :
GC column, SPB-5, 5% diphenyl
1 560,00 $
About This Item
1 560,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
meets requirements for USP G27 and G36
Paramètres
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
16
df
5.00 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
50 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Type de colonne
capillary non-polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Application
Autres remarques