Principaux documents
22013
Ferrule arrière Swagelok®
Swagelok® 204-1, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
FERRULE ARRIÈRE SWAGELOK 204-1, LAITON, 1/8″, BOÎTE DE 20®
20 EA
39,80 $
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
39,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 204-1
Raccords
1/8 in. Swagelok
Description générale
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1] Glass chromatographic column require brass back ferrule, PTFE front ferrule and brass nuts for adequate sealing.[2]
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Les clients ont également consulté
Walker JQ
Chromatographic Systems: Maintenance and Troubleshooting, 343-344 (2012)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)