20526-U
Tube en acier inoxydable 304 de qualité premium
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonyme(s) :
TUBE ACIER INOX. 1/8 po D.E. x 2,1 mm D.I., SERPENTIN 50 pi (15,25 m)
Produits recommandés
Matériaux
premium grade stainless steel (304)
Tuyau, L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :