Principaux documents
22066
Connecteur Swagelok® vers NPT mâle
brass, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonyme(s) :
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
2 EA
33,80 $
33,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
33,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
33,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
200-1-4
Raccords
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company