22494
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
103,00 $
About This Item
103,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1.0 mm
Compatibilité
0.75 mm Column I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques : Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour