24803-U
Ferrule pour colonne capillaire Supeltex M-2A, courte
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
127,00 $
About This Item
127,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
ferrule type short
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Agilent/HP 5062-3516 (OEM)
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum : 400 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable