Principaux documents
22470-U
Supelco
Adaptateur pour ferrule Supelco (convient aux injecteurs Agilent et aux détecteurs non MS), version hexagonale avec serrage à clé
pkg of 2 ea
2 EA
97,50 $
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
97,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Utiliser avec les ferrules polyvalentes General Purpose Supeltex. Installer des colonnes capillaires en silice fondue sans restrictions concernant le choix des ferrules. Ces adaptateurs vous permettent d′utiliser les ferrules polyvalentes General Purpose Supeltex et d′autres ferrules capillaires de compression de 1/16 po dans votre système Agilent/HP 5710, 5790, 5840, 5880, 5890, ou 6890.